Learn More
Allihn Condenser with Ground Cone and Socket
Codice prodotto. 15507790
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
24/29
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
545 mm
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15507790
Marca: Quickfit CX7/44/SC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza camicia (sistema metrico) 550 mm
Quantità 1 Each
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Allihn Condenser