missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Allopregnanolone

Codice prodotto. 18085702
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18085702

Marca: Tocris Bioscience™ 3653/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Positive allosteric modulator of GABAA receptors

Allopregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (3α,5α)-3-Hydroxy-pregnan-20-one
CAS 516-54-1
Quantità 10 mg
Bersaglio GABA-A Receptor Modulators
Formula molecolare C21H34O2
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato