Learn More
Allopregnanolone, ≥95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11462601 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 11462601
Marca: MP Biomedicals 0219588605
Specifica
Materiale o nome chimico Allopregnanolone
CAS 516-54-1
Colore White
Formula molecolare C21H34O2
Numero MDL MFCD00003677
Quantità 5 mg
Sinonimo allopregnanolone, allopregnan-3alpha-ol-20-one, allotetrahydroprogesterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-20-one, brexanolone, 3a-hydroxy-5a-pregnan-20-one, unii-s39xz5qv8y, 3-alpha,5-alpha-pregnanolone, 3alpha-oh dhp, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-20-one
InChI Key AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 318.50
PubChem CID 92786
ChEBI CHEBI:50169
Peso formulazione 318.5
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Powder