Learn More
Alloxan monohydrate, 98%
Codice prodotto. 10723601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723601 25 g Glass bottle 25g
10279883 10 g Bottiglia in vetro 10g
10511661 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10723601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215370250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Formula molecolare C4H4N2O5
Numero MDL MFCD00149399
InChI Key ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Alloxan monohydrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Beige-Yellow to White
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Beilstein 24, 500
Indice di Merck 10, 276
Sinonimo barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
IUPAC Name 5,5-dihydroxy-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molecular Weight (g/mol) 160.085
PubChem CID 312231
Peso formulazione 160.09
Percent Purity ≥97.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alloxan monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, monohydrate