Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, Ø38x3mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminium/Antimony/Arsenic/Boron/Calcium/Carbon/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Nitrogen/Oxygen/Phosphorus/Silicon/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zinc/Zirconium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |