Learn More
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, Ø38x3mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron/Oxygen/Calcium/Zirconium/Nitrogen/Arsenic/Niobium/Tin/Phosphorus/Titanium/Cobalt/Aluminium/Vanadium/Copper/Silicon/Carbon/Molybdenum/Chromium/Manganese/Nickel/Lead/Antimony/Tungsten |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0003 %/Oxygen 0.0009 %/Calcium 0.001 %/Zirconium 0.0015 %/Nitrogen 0.0024 %/Arsenic 0.003 %/Niobium 0.003 %/Tin 0.0039 %/Phosphorus 0.005 %/Titanium 0.006 %/Cobalt 0.0063 %/Aluminium 0.045 %/Vanadium 0.071 %/Copper 0.074 %/Silicon 0.273 %/Carbon 0.299 %/Molybdenum 0.404 %/Chromium 0.9 %/Manganese 1 %/Nickel 1.8 %/Lead (0.0004) %/Antimony (0.001) %/Tungsten (0.004) % |