Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 201TP C18 Analytical Columns
Codice prodotto. 11389550
Encompass
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4.6 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Spessore pellicola:
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11389550
Marca: Grace™ 5103821
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 8%; Pore Size: 300 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Aliphatic groups
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Spessore pellicola 5 μm
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con LC/MS Separation
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 1000 to 2000 psi (69 to 138 bar)
Compatibilità fase mobile 15 : 75 : 10 Buffer/Methan/Methanol/n-Butanol; 2 : 88 : 10 Buffer/Methan/Methanol/n-Butanol; Buffer = Aqueous 0.02 M NH4OAc, pH 3.5
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 5 μm
pH 3.5
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 70 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 8%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo No
Fase A fase inversa
Tipo Analytical Column
Tecnica Reverse Phase HPLC
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.