missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 214TP C4 Column
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
6 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polymeric bonded phases have exceptionally long column lifetime and negligible phase leaching
- Extensive applications library based on over two decade's experience
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Da utilizzare con | Glycoproteins, Hemoglobin Variants, Histones, Human Growth Hormone, Insulin Variants, Membrane Proteins, Analysis and Purification of Proteins and Peptides |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 300 Å |
| Surface Area | 60 to 110 m2/g |
| Tipo USP | L26 |
| Fase stazionaria | 214 TP |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto