Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 214TP C4 Column
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
6 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polymeric bonded phases have exceptionally long column lifetime and negligible phase leaching
- Extensive applications library based on over two decade's experience
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con | Glycoproteins, Hemoglobin Variants, Histones, Human Growth Hormone, Insulin Variants, Membrane Proteins, Analysis and Purification of Proteins and Peptides |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 300 Å |
| Surface Area | 60 to 110 m2/g |
| Tipo USP | L26 |
| Fase stazionaria | 214 TP |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.