Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 218TP C18 Columns and Guard Cartridges
Codice prodotto. 10308024
Encompass
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10308024
Marca: Grace™ 5103989
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Well suited for microbore applications, stable in popular microbore mobile phases
  • Acid and base deactivated symmetrical peaks
  • Polymerically bonded and double-endcapped for long column lifetimes
  • Analyze acids, bases, and neutrals in one run
Order Info
Guard Kits (Cat Nos. AT218GK104, -34, -54, -51 and -510) and Frits (AT218TP54T) are also available separately.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Portata 1.2 mL/min
Da utilizzare con Separation of Small Polypeptides <4000 to 5000 M.W., Enzymatic Digest Fragments, Natural and Synthetic Peptides, Multi-Ring Compounds
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Compatibilità fase mobile A : 25% ACN/0.1% TFA aq. soln., B : 58% ACN/0.1% TFA aq. soln.
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 60 to 110 m2/g
Temperatura 50°C
Tipo USP L1
Fase stazionaria 218 TP
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 8%
Tipo di colonna C18
Con tappo
Tipo Column
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.