Learn More
Allyl chloride, 98%, stab. with propylene oxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11456887
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11456887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14330.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Allyl chloride is used as an alkylating agent. It is used in treatment with sodium bis(trimethylsilyl)amide gives the strained, highly reactive alkene cyclopropene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Allyl chloride is used as an alkylating agent. It is used in treatment with sodium bis(trimethylsilyl)amide gives the strained, highly reactive alkene cyclopropene.
Solubility
Soluble in water (3600 mg/L at 20°C), ethanol, ether, petroleum, acetone, chloroform, benzene, methanol and 2-prop.
Notes
Store at -20°C. Keep tightly closed in a dry and cool place. Keep in properly labeled containers. Keep containers tightly closed in a cool, well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Incompatible with strong oxidizing agents, boron trifluoride, sulfuric acid and nitric acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-05-1
Formula molecolare C3H5Cl
Numero MDL MFCD00000984
InChI Key OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
IUPAC Name 3-chloroprop-1-ene
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl chloride
Nota nome stabilized with propylene oxide
Punto di fusione -135°C
Densità 0.939
Punti di ebollizione 44°C to 46°C
Punto d'infiammabilità −28°C (−18°F)
Odore Sweet
Formula lineare CH2=CHCH2Cl
Indice di rifrazione 1.4155
Quantità 500 mL
Numero UN UN1100
Beilstein 635704
Indice di Merck 14,289
Informazioni di solubilità Soluble in water (3600mg/L at 20°C),ethanol,ether,petroleum,acetone,chloroform,benzene,methanol and 2-prop.
SMILES C=CCCl
Molecular Weight (g/mol) 76.523
Peso formulazione 76.53
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Allyl chloride