Learn More
Allyl methyl carbonate, 98%
Codice prodotto. 10350574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10350574
Marca: Thermo Scientific Acros 389750050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 35466-83-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35466-83-2
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00134545
InChI Key YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl methyl carbonate, methyl prop-2-en-1-yl carbonate, carbonic acid allyl methyl ester, isobutylene carbonate, methyl allyl carbonate, acmc-1agon, allyl methyl carbonate #, prop-2-enyl methoxyformate, yhlvidqqtombgn-uhfffaoysa
PubChem CID 534788
IUPAC Name methyl prop-2-enyl carbonate
SMILES COC(=O)OCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl methyl carbonate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0220g/mL
Punti di ebollizione 131.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2=CHCH2OCO2CH3
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589nm)
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.022
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl methyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.