Learn More
Allyl phenyl sulfone, 98%
Codice prodotto. 11498583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498583 25 g 25g
11488583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498583 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10401.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16212-05-8
Formula molecolare C9H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 182.237
Numero MDL MFCD00014739
InChI Key KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
PubChem CID 85330
IUPAC Name prop-2-enylsulfonylbenzene
SMILES C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl phenyl sulfone
Densità 1.189
Punti di ebollizione 111°C to 113°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1863561
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 182.24
Percent Purity 98%