Learn More
Allylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-2799117 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10372373
Marca: Thermo Scientific Acros 209671000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2622-05-1, 592-42-7
Formula molecolare C3H5ClMg
Molecular Weight (g/mol) 100.83
Numero MDL MFCD00000473
InChI Key PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allylmagnesium chloride
Colore Black
Nota nome 1.7M Solution in THF
CAS min. % 15.76, 80.04
CAS max % 19.96, 84.25
Formula lineare H2C=CHCH2MgCl
Concentrazione 1.5 to 1.9M
Densità 0.9600g/mL
Sinonimo tri-o-tolyl phosphite, tri-o-tolylphosphite, tri-o-cresyl phosphite, phosphorous acid tri-o-cresyl ester, tris o-methylphenyl phosphite, tris 2-methylphenyl phosphite, tris 2-tolyl phosphite, tris o-tolyloxy phosphine, phosphorous acid, tri-o-cresyl ester, tri-2-tolylphosphite
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC Name tris(2-methylphenyl) phosphite
PubChem CID 92937
Peso formulazione 100.83
Percent Purity 1.5 to 1.9M
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.96
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.