Learn More
Allylpalladium(II) chloride dimer, Pd 56.0% min
Descrizione
Allylpalladium(II) chloride dimer is used as an important catalyst in Heck reaction. It reacts with cyclopentadienyl anion to give cyclopentadienyl allyl palladium. It acts as a precatalyst for asymmetric and cross-coupling catalysis. Further, it is used in the preparation of 1,4-diallyl-1,2-dihydroisoquinolines. It is also employed as a catalyst for greener Buchwald-Hartwig coupling reaction and involved in the synthesis of cationic palladium catalysts. In addition, it takes part in preparation of -heterocyclic carbene-palladium-eta3-allyl chloride complex, which is an efficient catalyst for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Allylpalladium(II) chloride dimer |
| Punto di fusione | 120°C (decomposition) |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 0.25 g |
| Beilstein | 4124623 |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 365.85 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 56.0% min. |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
- di-.Mu.-chlor-bis(eta-allil)palladio
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .