Learn More
IKA™ Ancorette magnetiche per agitatore in Alnico V
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Adatto per un'ampia gamma di contenitori a fondo piatto
Mixing Reagents
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto per un'ampia gamma di contenitori a fondo piatto |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Materiale | Magnete in Alnico |
| Quantità | 5/conf. |
| Forma | Rotondo, Cilindrico |
| Tipo | Ancoretta magnetica |