Learn More
Alogliptin Benzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200095919
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16448268
Marca: Medchem Express HYA0023
MedChemExpress Alogliptin Benzoate (SYR-322) is a potent, selective and orally active inhibitor of DPP-4 with an IC50 of <10 nM, and exhibits greater than 10,000-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9. Alogliptin Benzoate can be used for the research of type 2 diabetes.
Alogliptin Benzoate (SYR-322) is a potent, selective and orally active inhibitor of DPP-4 with an IC50 of <10 nM, and exhibits greater than 10,000-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9. Alogliptin Benzoate can be used for the research of type 2 diabetes.
Specifica
Materiale o nome chimico Alogliptin Benzoate
CAS 850649-62-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H27N5O4
Quantità 10 mg
Sinonimo SYR 322
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (108.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C(N1C[C@H](N)CCC1)N(C2=O)CC3=C(C#N)C=CC=C3)N2C.O=C(O)C4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 461.51
Peso formulazione 461.51
Percent Purity 99.27%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.