Learn More
Alogliptin Benzoate, TRC
Codice prodotto. 30132893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132893 250 mg 250mg
30007103 10 mg 10mg
30003892 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA575440250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 850649-62-6
Formula molecolare C18 H21 N5 O2 . C7 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 461.51
Sinonimo Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, benzoate (1:1), 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile Benzoate (1:1), Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, monobenzoate (9CI), Alogliptin benzoate, Nesina, SYR 322
IUPAC Name 2-[[6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl]methyl]benzonitrile;benzoic acid
SMILES CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O.OC(=O)c4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico Alogliptin Benzoate
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C18H21N5O2.C7H6O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3;1-5H,(H,8,9)/t15-;/m1./s1
Peso formulazione 461.2063
Percent Purity >95%