Learn More
alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (N-Benzyl Salbutamol Acetonide), Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (N-Benzyl Salbutamol Acetonide)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| CAS | 1797114-57-8 |
| Nomi componenti o analita | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23H31NO3 |
| Sinonimo | alpha-[[N-(1,1-Dimethylethyl)-N-benzylamino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol |
| SMILES | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1)Cc3ccccc3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 369.51 |
| Quantità | 25 mg |