Learn More
alpha 1 Antichymotrypsin Mouse anti-Human, Clone: 3F2F10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | alpha 1 Antichymotrypsin |
|---|---|
| Clone | 3F2F10 |
| Concentrazione | 0.77 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877625
|
Proteintech
66078-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867625
|
Proteintech
66078-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a plasma protease inhibitor and member of the serine protease inhibitor class. Polymorphisms in this protein appear to be tissue specific and influence protease targeting. Variations in this proteiNULLs sequence have been implicated in Alzheimer′s disease, and deficiency of this protein has been associated with liver disease. Mutations have been identified in patients with Parkinson disease and chronic obstructive pulmonary disease.Specifica
| alpha 1 Antichymotrypsin | |
| 0.77 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| A1 Antichymotrypsin, AACT, ACT, Alpha 1 antichymotrypsin, GIG24, GIG25, Serpin A3, SERPINA3 | |
| SERPINA3 | |
| IgG2b | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 3F2F10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01011 | |
| 12 | |
| alpha 1 Antichymotrypsin Fusion Protein Ag2830 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SERPINA3 |