Learn More
Alpha B Crystallin Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | Alpha B Crystallin |
|---|---|
| Clone | 1B4C3 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30235676
|
Proteintech
68001-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Risparmia 61.00€ 14% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30237819
|
Proteintech
68001-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Alpha B Crystallin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Alpha B Crystallin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Alpha B Crystallin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifica
| Alpha B Crystallin | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 1410 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
| 1B4C3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CRYA2; CTPP2; HSPB5 | |
| IgG2b | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |