Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-D-Glucose pentaacetate, 98%
Codice prodotto. 10001030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10001030
Marca: Thermo Scientific Chemicals 119911000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 604-68-2
Formula molecolare C16H22O11
Molecular Weight (g/mol) 390.34
Numero MDL MFCD00064071,MFCD00064081
InChI Key LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico α-D-Glucose pentaacetate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 109.0°C to 113.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 31, 119
Condizione di rotazione specifica +97° (20°C c=1,CHC3)
Rotazione specifica + 97.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 5g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,, soluble in diethyl ether, chloroform, acetic acid
Peso formulazione 390.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder