Learn More
Neville and More™ Flacone in vetro Alpha
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Dimensione della confezione:
130 PCS
pezzi 110
pezzi 127
pezzi 130
pezzi 60
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.4 cm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| N. per custodia | 130 |
| Volume (sistema metrico) margine | 97.5 mL |
| Closure Included | No |
| Forma | Cross Section Circular |
| Altezza (sistema metrico) | 10.3 cm |
| Product Type | Bottle |
| Dimensione chiusura | 2.8 cm |