Learn More
Neville and More™ Flacone in vetro Alpha
Codice prodotto. 15343408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Dimensione della confezione:
130 PCS
pezzi 110
pezzi 127
pezzi 130
pezzi 60
Codice prodotto. 15343408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per conservare reagenti chimici.
  • Standard round glass bottles
  • Lightweight glass bottles
  • Has same neck, one cap for the entire range
  • Manufactured in clean room
  • Packed in clean shrink wrapped packs for enhanced cleanliness
  • Pilfer proof glass neck
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) interno 3.3 cm
Materiale Glass (Type 3)
N. per custodia 110
Volume (sistema metrico) margine 22 mL
Closure Included No
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 5.2 cm
Product Type Alpha Bottle
Dimensione chiusura 2.8 cm