Learn More
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, 99%
Codice prodotto. 15445419
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
250g
25g
Codice prodotto. 15445419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63154.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190.062 g/mol
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
Solubility
Soluble in water (1 M).
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 305-72-6
Formula molecolare C5H4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 190.062
Numero MDL MFCD00150702
InChI Key YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC Name disodium;2-oxopentanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Colore White
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water (1 M).
Peso formulazione 226.09 (190.06 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder