Learn More
alpha-Ketoglutaric acid, Free Acid, >98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15835168 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 15835168
Marca: Thermo Scientific J17950.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-50-7
Formula molecolare C5H6O5
Molecular Weight (g/mol) 146.098
Numero MDL MFCD00004165
InChI Key KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
IUPAC Name 2-oxopentanedioic acid
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Ketoglutaric acid
Punto di fusione 113°C to 117°C
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 1705689
Peso formulazione 146.1
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder