Learn More
alpha-Methylstyrene, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10380894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10380894
Marca: Thermo Scientific Acros 127710025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-83-9, 98-29-3
Formula molecolare C9H10
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00008859
InChI Key XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
IUPAC Name prop-1-en-2-ylbenzene
SMILES CC(=C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico α-Methylstyrene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -23.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9090g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C to 169.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H5C(CH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.5390
Quantità 2.5 kg
Beilstein 05, 484
Gravità specifica 0.909
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene, soluble in aromatic hydrocarbons and other organic, solvents
Stabilizzatore 15ppm tert.-butylcatechol
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Methylstyrene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.