Learn More
alpha-Smooth Muscle Actin Mouse anti-Human, Alexa Fluor 350, Clone: 1A4, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems IC1420U-100UG
Encompass
Codice prodotto. 15714379
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
alpha-Smooth Muscle Actin
Monoclonal
0.2 mg/mL
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
AAT6, ACTA2, Actin alpha 2, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, alphaSmooth Muscle Actin, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, MYMY5, sma, smooth muscle actin
Mouse
100 μg
Primary
Detects human alpha-Smooth Muscle Actin.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Flow Cytometry
1A4
Alexa Fluor 350
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
ACTA2
Peptide corresponding to residues EEEDSTALVC of the N-term of human alpha-smooth muscle actin (1)
RUO
59
Human
IgG2a
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
For Research Use Only (RUO)