Learn More
alpha-Terpinene, 90+%
Codice prodotto. p-7042542
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15485169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62871.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
It can be used as a chemical fragrance essential oil and spices. It is used as a flavoring and fragrance chemical used in the personal care and cosmetic and food industries. Also used in the pharmaceutical, electronics, food processing, semi-conductor manufacturing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It can be used as a chemical fragrance essential oil and spices. It is used as a flavoring and fragrance chemical used in the personal care and cosmetic and food industries. Also used in the pharmaceutical, electronics, food processing, semi-conductor manufacturing industries.
Solubility
Soluble in ether, alcohol, and ethanol (100 mg/ml). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature: -20°C. Store under inert gas. Air sensitive. Keep away from strong acids, strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-86-5
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00001534
InChI Key YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC Name 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Terpinene
Colore Colorless
Densità 0.837
Punti di ebollizione 173°C to 175°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Indice di rifrazione 1.478
Quantità 100 mL
Numero UN UN2319
Beilstein 1853379
Indice di Merck 14,9170
Informazioni di solubilità Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Peso formulazione 136.23
Percent Purity ≥90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Terpinene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: alpha-Terpinene