Learn More
alpha-Toluenesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11422758
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11422758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16740.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4563-33-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4563-33-1
Formula molecolare C7H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 171.21
Numero MDL MFCD00041893
InChI Key ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenemethanesulfonamide, benzylsulfonamide, alpha-toluenesulfonamide, methanesulfonamide, 1-phenyl, .alpha.-toluenesulfonamide, 1-phenylmethanesulfonamide, toluene-.omega.-sulfonamide, toluene-alpha-sulphonamide, benzyl-sulfonamide, a-toluenesulfonamide
PubChem CID 78318
IUPAC Name phenylmethanesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Toluenesulfonamide
Punto di fusione 101°C to 104°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 171.22
Percent Purity 98%