Learn More
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Presaturated Polyester Wipers
Codice prodotto. 11585395 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
6 x 6 in. (15.24 x 15.24 cm)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Soluzione di saturazione:
100% Semiconductor grade IPA
70% Semiconductor grade IPA
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 50
pezzi 75
Codice prodotto. 11585395
Marca: Texwipe™ TX1036
For ISO Class 3 to 5 applications
  • Cleanroom polyester knit wipers presaturated with various concentrations of semiconductor-grade isopropanol IPA (100% IPA wiper is designed for semiconductor tool chambers)
  • Vectra™ processed for consistent quality, low extractable ions and volatile residues, and hands-free quality inspection
  • Remove fingerprints and other contaminants from medical surfaces prior to packaging and terminal sterilization
  • Superior strength resists abrasion under rigorous use
  • Optimum IPA saturation level
  • Eliminates maintenance and safety concerns of squirt bottles
  • Lowest particulate generation when introduced to alcohol
  • Lot-to-lot traceability
Specifica
Product Type Pre-saturated Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 15.24 cm
Materiale Polyester
Peso base 158
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 6 x 6 in. (15.24 x 15.24 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for general wiping, spill control, cleaning and polishing Stainless Steel, protective covering for parts and product
Soluzione di saturazione 70% Semiconductor grade IPA
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol