Learn More
Texwipe™ AlphaSat™ CleanPak™ Presaturated Polyester Wipers
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
6 x 6 in. (15.24 x 15.24 cm)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Soluzione di saturazione:
100% Semiconductor grade IPA
70% Semiconductor grade IPA
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 50
pezzi 75
Descrizione
- Cleanroom polyester knit wipers presaturated with various concentrations of semiconductor-grade isopropanol IPA (100% IPA wiper is designed for semiconductor tool chambers)
- Vectra™ processed for consistent quality, low extractable ions and volatile residues, and hands-free quality inspection
- Remove fingerprints and other contaminants from medical surfaces prior to packaging and terminal sterilization
- Superior strength resists abrasion under rigorous use
- Optimum IPA saturation level
- Eliminates maintenance and safety concerns of squirt bottles
- Lowest particulate generation when introduced to alcohol
- Lot-to-lot traceability
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-saturated Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyester |
| Peso base | 158 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for general wiping, spill control, cleaning and polishing Stainless Steel, protective covering for parts and product |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol