Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Sealed-Border Polyester Wipers
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 600
Descrizione
- Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
- Two-ply, sealed-border wiper with highest sorbency
- Ideal wiper for use in multiple environments
- Excellent for picking up large amounts of liquids and for applying chemicals
- Abrasion-resistant wiper with soft, flexible hand
- Lot-to-lot traceability
Order Info
Available dry or sterile. Basis weight: 185g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Peso base | 185 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Bordi | Sealed |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 in. |
| Vedi altri risultati |