Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-005 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves - Extended Cuff
Codice prodotto. 16649063
Click to view available options
Size:
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16649063
Marca: Ansell 04005090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanto pesante supportato in PVC con maggiore comfort
  • Speciale mescola di nitrile e PVC per fornire una più ampia protezione chimica
  • Conformità alimentare UE e FDA
  • 11 sostanze chimiche certificate (AFJKLMNOPST) su 18 EN ISO 374:2016.
  • Speciale disegno della presa in schiuma che offre buona resistenza contro l'olio, oltre a eccellenti prestazioni di presa in ambiente bagnato e oleoso
  • Disegno ergonomico della forma della mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Latex Free No
Materiale Nitrile/PVC Blend
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 9
EN388 Standard 4131A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLMPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Cotone
Resistente a Oil and Various Chemicals
Serie 04-005
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm