missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 04-005 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves - Extended Cuff

Codice prodotto. p-7215016
Click to view available options
Size:
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16649063

Marca: Ansell 04005090

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Guanto pesante supportato in PVC con maggiore comfort

  • Speciale mescola di nitrile e PVC per fornire una più ampia protezione chimica
  • Conformità alimentare UE e FDA
  • 11 sostanze chimiche certificate (AFJKLMNOPST) su 18 EN ISO 374:2016.
  • Speciale disegno della presa in schiuma che offre buona resistenza contro l'olio, oltre a eccellenti prestazioni di presa in ambiente bagnato e oleoso
  • Disegno ergonomico della forma della mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Latex Free No
Materiale Nitrile/PVC Blend
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 9
EN388 Standard 4131A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLMPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Cotone
Resistente a Oil and Various Chemicals
Serie 04-005
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato