Learn More
Ansell AlphaTec™ 04005
Codice prodotto. 16639063
Click to view available options
Size:
8
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16639063
Marca: Ansell 04005080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AlphaTec™ 04005 is a heavyweight PVC supported glove with better comfort.
  • Special nitrile and PVC blend formulation to provide better durability, protection and flexibility
  • An EN ISO 374:2016 Type A certified PVC chemical protection glove
  • High durability and flexible even in low temperatures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Food Contact
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Latex Free
Materiale PVC, Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
EN388 Standard 4131A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLMPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Foam finish
Materiale rivestimento interno Cotone
Rivestimento interno Lined
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm