Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Stitched, Model 138, Navy
Codice prodotto. 18050120
Cambia vista
Click to view available options
Size:
4X-Large
5X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
18050120 4X-Large Pezzo
18030120 5X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18050120 Fornitore Ansell N. del fornitore NV15S0013808
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides comfortable protection from hazardous particulates in general industrial environments.
SUIT FEATURES:
  • 3 piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hooded Coveralls
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Materiale SMS Fabric
Colore Navy
Monouso Reusable
Stile vita Elastic
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Hooded
Tipo di cappa 3-panel, Elastic
Tipo di chiusura 2-way Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione CE CATEGORY III (Type 5, Type 6)
Resistenza Chemicals, Particle
Tipo di colletto Elasticated hood
Certifications/Compliance (Europe) CE Number|EN ISO 13688:2013|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Senza lattice Yes