Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Lab Coats, Model 209
Codice prodotto. p-7160713
Click to view available options
Size:
Small
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 15915021
Marca: Ansell WH20B0020902
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical resistant lab Coat features breathable microporous laminate technology.
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized fit, improving wearer comfort and safety
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical Resistant Lab Coat
Size Small
Sesso Unisex
Materiale Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastic
Monouso Limited-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Chemicals
Stile Standard Length
N. di tasche 2
Certificazione/Conformità CE Category III, EN 14126