Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron
Click to view available options
Stile:
W20B214
W20S213
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 60
Size:
Small
Universal
X-Large
Descrizione
- Silicone Free
- Low Linting
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support and Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
| Stile | W20B214 |
| Product Type | Controlled Environments Gown |
| Materiale | Non-woven Microporous Polyethylene Laminate |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Tear-back |
| Monouso | Limited-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di giuntura | Bound |
| Stile di manicotto | Sleeveless |
| Vedi altri risultati |