Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron
Codice prodotto. 16110561
Click to view available options
Size:
Small
Universal
X-Large
Stile:
W20B214
W20S213
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 60
Codice prodotto. 16110561
Marca: Ansell WH20B0021405
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Apron with protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards.
  • Silicone Free
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size X-Large
Da utilizzare con (applicazione) Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support and Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services
Stile W20B214
Product Type Controlled Environments Gown
Materiale Non-woven Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di chiusura Tear-back
Monouso Limited-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di giuntura Bound
Stile di manicotto Long Sleeve
Certificazione/Conformità EN ISO 13688:2013, Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003