Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron
Codice prodotto. p-7228399
Click to view available options
Size:
Small
Universal
X-Large
Stile:
W20B214
W20S213
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 60
Codice prodotto. 16130551
Marca: Ansell WH20B0021402
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Apron with protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards.
  • Silicone Free
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Small
Stile W20B214
Product Type Controlled Environments Gown
Materiale Non-woven Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di chiusura Tear-back
Monouso Limited-use