Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron with Sleeves Bound - Model 214
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Silicone Free
- Low Linting
Specifica
Specifica
| Tipo | Apron |
| Size | Large |
| Materiale | Microporous Laminate |
| Colore | White |
| Monouso | Limited-use |
| Tipo di chiusura | Hook and Loop (Rear) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Critical and Controlled Environments |
| Stile | AlphaTec 2000-214 |
| Tipo di giuntura | Bound |
| Vedi altri risultati |