Learn More
- Home
- Products
- Personal Protective Equipment
- Safety Clothing
- Protective Coveralls
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Bound
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Bound
Codice prodotto. 16251422
Cambia vista
Click to view available options
Size:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
7X-Large
8X-Large
Large
Medium
One Size
Small
X-Large
X-Small
Stile:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Colore:
White
White, Green
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 35
pezzi 40
33 product options available for selection
| Codice prodotto. | Size | Stile | Colore | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 16251422 | 5X-Large | W20B103 | White, Green | pezzi 40 |
| 16864750 | Small | W20B102 | White | pezzi 40 |
| 16874750 | Medium | W20B102 | White | pezzi 40 |
| 16884750 | Large | W20B102 | - | pezzi 40 |
| 17121015 | 3X-Large | W20B122 | - | pezzi 30 |
| 16894750 | X-Large | W20B102 | White | pezzi 40 |
| 16804760 | 2X-Large | W20B102 | White | pezzi 40 |
| 16814760 | 3X-Large | W20B102 | White | pezzi 40 |
| 16824760 | 4X-Large | W20B102 | White | pezzi 40 |
| 16834760 | 5X-Large | W20B102 | White | pezzi 40 |
| 16804770 | Small | W20B113 | White | pezzi 35 |
| 16814770 | Medium | W20B113 | White | pezzi 35 |
| 16824770 | Large | W20B113 | White | pezzi 35 |
| 16834770 | X-Large | W20B113 | White | pezzi 35 |
| 16844770 | 2X-Large | W20B113 | White | pezzi 35 |
| 16854770 | 3X-Large | W20B113 | - | pezzi 35 |
| 16864770 | 4X-Large | W20B113 | White | pezzi 35 |
| 16874770 | 5X-Large | W20B113 | White | pezzi 35 |
| 16844760 | X-Small | W20B111 | White, Green | pezzi 40 |
| 16854760 | 4X-Large | W20B111 | White, Green | pezzi 40 |
| 16864760 | 5X-Large | W20B111 | White, Green | pezzi 40 |
| 16874760 | 6X-Large | W20B111 | White, Green | pezzi 30 |
| 16884760 | 7X-Large | W20B111 | White, Green | pezzi 30 |
| 16894760 | 8X-Large | W20B111 | White, Green | pezzi 30 |
| 16844780 | Small | W20B162 | White | pezzi 40 |
| 17111015 | X-Small | W20B122 | White | pezzi 30 |
| 16854780 | Medium | W20B162 | White | pezzi 40 |
| 16864780 | Large | W20B162 | White | pezzi 40 |
| 16874780 | X-Large | W20B162 | White | pezzi 40 |
| 16884780 | 2X-Large | W20B162 | White | pezzi 40 |
| 16894780 | 3X-Large | W20B162 | White | pezzi 40 |
| 16814790 | 5X-Large | W20B162 | White | pezzi 40 |
| 16804790 | One Size | W20B162 | White | pezzi 40 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
16251422
Fornitore
Ansell
N. del fornitore
WH20B0010309
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 24-06-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Specifica
Specifica
| Product Type | Chemical-resistant Coveralls |
| Size | 5X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven) |
| Colore | White, Green |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic at Back |
| Stile della caviglia | Elasticated |
| Stile polso | Elastic, Finger Loops |
| Stile collo | Collared |
| Tipo di cappa | Collar |
| Tipo di chiusura | Front Zipper with Storm Flap |
| Tipo di giuntura | Bound |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | Chemicals, Particle, Bloodborne Pathogens, Anti-static |
| Da utilizzare con (applicazione) | Clean Room Cleaning and Preparing, Body Painting Including Surface Inspection, Production Line Support and Maintenance, Cleaning of Plant and Machines, Maintenance of Plant and Machines, Crime Scene Investigation (CSI), Veterinary Services |
| Stile | W20B103 |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |