Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Codice prodotto. p-7228400
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 17141015
Marca: Ansell WH20B0021903
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Superior protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
  • Optimized fit, improving wearer comfort and safety
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Bound
Certifications/Compliance (Europe) Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013
Product Type Chemical-resistant Jacket
Stile W20B219
Da utilizzare con (applicazione) Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services