Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Oversleeves Bound
Codice prodotto. 16844800
Click to view available options
Size:
Universal
X-Large
Dimensione della confezione:
250 paia
300 paia
Codice prodotto. 16844800
Marca: Ansell WH20B0060005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comfortable oversleeves featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress.
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
  • Optimized fit, improving wearer comfort and safety
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Size X-Large
Materiale Microporous Non-Woven Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di giuntura Bound
Modello WH20B
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services
Certifications/Compliance (Europe) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Partial Body Protection Only
Peso (sistema metrico) 63 gsm