Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medium Weight Double-Lined PVC Gloves
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
6 paia
Descrizione
- La finitura ruvida sabbiata garantisce buona presa bagnata
- Doppia fodera a filo continuo cotone e acrilico, spessore 13 aghi
- Guanto per mansioni medie
- Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | PVC |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 4231C |
| Vedi altri risultati |