Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medium Weight Double-Lined PVC Gloves
Codice prodotto. p-7215044
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
6 paia
Codice prodotto. 16835190
Marca: Ansell 23202080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Buona destrezza e piegabilità a bassa temperatura.
  • La finitura ruvida sabbiata garantisce buona presa bagnata
  • Doppia fodera a filo continuo cotone e acrilico, spessore 13 aghi
  • Guanto per mansioni medie
  • Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free Yes
Materiale PVC
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
EN388 Standard 4231C
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Safety
Materiale rivestimento interno Acrylic Fleece and 100% Cotton
Serie 23-202