Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Codice prodotto. 17121065
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17121065
missing translation for 'mfr': Ansell YE30T00075702G05
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems.
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer.
  • HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow). 
  • Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Colore Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Transferring Liquids and Solids Between Vessels and Tanks and Process Equipment, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Mixing or Loading Chemicals, Cleaning of Plant and Machines, Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Loading and Unloading Trucks and Vehicles, Product Inspection
Hood Type Fully Encapsulated
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Size Small
Product Type Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems
Tipo di giuntura Welded and Taped
Stile Y300757D
Peso (sistema metrico) 80 gsm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis