Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-510 Food-Safe 11 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- 100% senza lattice
- UltraGrip™Technology offre una presa innovativa a rombi in rilievo
- Approvato per l'industria alimentare
- Nessun rischio di allergie di Tipo I
- Colore blu
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Colore | Blue |
| Monouso | Reusable |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Size | 7 |
| Spessore (sistema imperiale) | 11 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.28 mm |
| Vedi altri risultati |