Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Descrizione
- Flessibile ed eccellente destrezza.
- Progettati per il comfort: morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Black |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Butyl Polymer |
| Product Type | Butyl Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 1020X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | ABIKPT |
| Vedi altri risultati |